Merck
Z326909
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben, Glasstopfen, transparent
volume 100 mL, accuracy: 0.08 mL, neck joint: ST/NS 12/21, glass stopper
Synonym(e):
analytical flask, calibration flask with stopper, glass flask, measuring flask, volumetric flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
100 mL
Material:
borosilicate glass , glass stopper
Packaging:
pack of 2
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
borosilicate glass , glass stopper
joint
joint: ST/NS neck12/21
sterility
non-sterile
feature
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)., closure type Glass stopper
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
100 mL, accuracy: 0.08 mL
capacity
100 mL
General description
Messkolben nach DIN EN 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit Glas Stopfen. Beschriftung in blauer Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert.
Other Notes
BR37260 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)