Merck
Z326887
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben, Glasstopfen, transparent
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21, glass stopper
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
glass stopper
Verbindung
joint: ST/NS neck12/21
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: 0.06 mL
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Messkolben nach DIN EN 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit Glas Stopfen. Beschriftung in blauer Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert.
Sonstige Hinweise
BR37259 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG