Fortfahren mit
Z326402
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben, PP-Stopfen, Braunglas
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
amber flask, analytical flask, calibration flask with stopper, measuring flask, volumetric flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
20 mL
Material:
borosilicate glass 3.3 flask
Packaging:
pack of 2 ea
€ 65,40
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass 3.3 flask
joint
joint ST/NS neck10/19
description
calibrated to contain (TC, IN)
feature
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
BRAND 37403
volume measuring range
20 mL, accuracy: 0.04 mL
capacity
20 mL
General description
The BLAUBRAND® volumetric flask combines precision and reliability, featuring a square grip PP stopper for easy handling. Crafted from high-quality Boro 3.3 glass and calibrated to contain (TC, In), each flask is marked with high-contrast white enamel for clear readability. Supplied with a batch number and certificate, these flasks ensure quality and traceability, making them ideal for laboratory use.
Other Notes
BR37403 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z326410Z326992Z326429
description
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL
description
volume 25 mL, accuracy: 0.04 mL
description
volume 5 mL, accuracy: 0.08 mL
description
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL
feature
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
feature
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
feature
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
feature
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
manufacturer/tradename
BRAND 37403
manufacturer/tradename
BRAND 37404
manufacturer/tradename
BRAND 37438
manufacturer/tradename
BRAND 37405
capacity
20 mL
capacity
25 mL
capacity
5 mL
capacity
50 mL
joint
joint ST/NS neck10/19
joint
joint ST/NS neck10/19
joint
joint ST/NS neck10/19
joint
joint ST/NS neck12/21
material
borosilicate glass 3.3 flask
material
borosilicate glass 3.3 flask
material
wide-neck , borosilicate glass 3.3 flask
material
borosilicate glass 3.3 flask
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)