Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 77,40 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
5 mL
Material:
borosilicate glass 3.3 flask, wide-neck
Packaging:
pack of 2 ea
€ 77,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
material
borosilicate glass 3.3 flask, wide-neck
joint
joint ST/NS neck10/19
feature
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
BRAND 37438
volume measuring range
5 mL, accuracy: 0.08 mL
capacity
5 mL
General description
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Supplied with a interchangeable amber glass stopper. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Other Notes
BR37438 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?