Merck
Z326151
BRAND® graduated pipette, tissue culture
volume 25 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
AR-Glas®
Beschreibung
enlarged suction tube for cotton plugs
short type
Leistungsmerkmale
calibrated to deliver TD, EX
graduation
subdivision 0.2 mL
Hersteller/Markenname
BRAND 27179
Messbereich
accuracy: 0.4 mL
Länge
230 mm
Kapazität
25 mL
Volumen
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain.
Sonstige Hinweise
BR27179 (India)
Rechtliche Hinweise
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)