Fortfahren mit
Z324310
BRAND® BLAUBRAND® Messzylinder
volume 5 mL
Synonym(e):
5 mL glass cylinder, glass graduated cylinder, laboratory cylinder with hexagonal base, measuring cylinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 25,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Volume measuring range:
5 mL
Material:
borosilicate glass 3.3
Feature:
subdivision 0.1 mL
€ 25,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass 3.3
feature
subdivision 0.1 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
5 mL
H
115 mm
General description
Messzylinder, hohe Form, Klasse A, konformitätsbescheinigt mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit Ausgiesser und sechseckigem Glasfuss. Ringmarken und sonstige Beschriftung in blauer Emaille ausgeführt. Lieferung mit einem Chargenzertifikat in jeder Packung. Auf Anfrage auch mit individuellem Eichschein lieferbar.
Other Notes
BR32105 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z324396Z324388Z324493
description
volume 5 mL
description
volume 1000 mL, subdivision, 10 mL
description
volume 500 mL, subdivision, 5 mL
description
volume 500 mL
volume measuring range
5 mL
volume measuring range
1000 mL
volume measuring range
500 mL
volume measuring range
-
feature
subdivision 0.1 mL
feature
subdivision 10 mL
feature
subdivision 5 mL
feature
subdivision 5 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND 32162
manufacturer/tradename
BRAND 32154
manufacturer/tradename
BRAND
H
115 mm
H
465 mm
H
365 mm
H
365 mm
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® BLAUBRAND® Messzylinder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)