Z323519
BRAND® SILBERBRAND burette, lateral stopcock
volume 50 mL, accuracy: ±0.08 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Agentur
according to DIN 12 700-3
Leistungsmerkmale
subdivision 0.1 mL
Hersteller/Markenname
BRAND 13568
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: ±0.08 mL
Länge
~800 mm
Volumen
50 mL