Fortfahren mit
Z322709
BRAND® Becherglas, PTFE, niedere Form
capacity 400 mL
Synonym(e):
400 ml beaker, Beaker with spout, chemical resistent beaker, opaque beaker, thermal resistent beaker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121803
Capacity:
400 mL
Material:
PTFE
Feature:
graduations: no
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE
feature
graduations: no
manufacturer/tradename
BRAND 90352
H × diam.
105 mm × 80 mm
capacity
400 mL
General description
Exzellente thermische und chemische Resistenz. Niedrige Form. Mit verstärktem Rand und Ausgiesser, ohne Gradeinteilung
Other Notes
Browse all plastic beakers
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z322687Z322695Z322652
description
capacity 400 mL
description
capacity 150 mL
description
capacity 250 mL
description
capacity 25 mL
capacity
400 mL
capacity
150 mL
capacity
250 mL
capacity
25 mL
material
PTFE
material
PTFE
material
PTFE
material
PTFE
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no
manufacturer/tradename
BRAND 90352
manufacturer/tradename
BRAND 90344
manufacturer/tradename
BRAND 90348
manufacturer/tradename
BRAND 90320
H × diam.
105 mm × 80 mm
H × diam.
70 mm × 60 mm
H × diam.
95 mm × 70 mm
H × diam.
45 mm × 33 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)