Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 53,00 |
Über diesen Artikel
€ 53,00
material
PTFE
feature
graduations: no
manufacturer/tradename
BRAND 90344
H × diam.
70 mm × 60 mm
capacity
150 mL
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 150 mL | description capacity 250 mL | description capacity 400 mL | description capacity 25 mL |
| capacity 150 mL | capacity 250 mL | capacity 400 mL | capacity 25 mL |
| material PTFE | material PTFE | material PTFE | material PTFE |
| feature graduations: no | feature graduations: no | feature graduations: no | feature graduations: no |
| H × diam. 70 mm × 60 mm | H × diam. 95 mm × 70 mm | H × diam. 105 mm × 80 mm | H × diam. 45 mm × 33 mm |
| manufacturer/tradename BRAND 90344 | manufacturer/tradename BRAND 90348 | manufacturer/tradename BRAND 90352 | manufacturer/tradename BRAND 90320 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Becherglas, PTFE, niedere Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?