Fortfahren mit
Z322652
BRAND® Becherglas, PTFE, niedere Form
capacity 25 mL
Synonym(e):
25 ml beaker, Beaker with spout, chemical resistent beaker, opaque beaker, thermal resistent beaker
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 23,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121803
Capacity:
25 mL
Material:
PTFE
Feature:
graduations: no
€ 23,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE
Quality Segment
feature
graduations: no
manufacturer/tradename
BRAND 90320
H × diam.
45 mm × 33 mm
capacity
25 mL
General description
Exzellente thermische und chemische Resistenz. Niedrige Form. Mit verstärktem Rand und Ausgiesser, ohne Gradeinteilung
Other Notes
Browse all plastic beakers
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z322695Z322660Z322679
capacity
25 mL
capacity
250 mL
capacity
50 mL
capacity
100 mL
material
PTFE
material
PTFE
material
PTFE
material
PTFE
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
graduations: no
manufacturer/tradename
BRAND 90320
manufacturer/tradename
BRAND 90348
manufacturer/tradename
BRAND 90328
manufacturer/tradename
BRAND 90338
H × diam.
45 mm × 33 mm
H × diam.
95 mm × 70 mm
H × diam.
60 mm × 45 mm
H × diam.
65 mm × 55 mm
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)