Fortfahren mit
Z290572
Ersatzteile für Vakuumfiltrationssystem
#8 silicone stopper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 701,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
€ 701,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silicone housing
feature
cap plug seal
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
cell culture: suitable
neck diam.
41 mm
compatibility
for use with 47 mm assemblies with rubber stopper #8, 1-hole
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z290564Z290777Z290459
description
#8 silicone stopper
description
aluminum clamp for 47mm assemblies
description
PTFE gasket
description
side-arm flask, capacity 1000 mL
compatibility
for use with 47 mm assemblies with rubber stopper #8, 1-hole
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
pkg of 1 ea, pack of 1
material
silicone housing
material
aluminum housing
material
-
material
borosilicate glass
feature
cap plug seal
feature
-
feature
-
feature
-
neck diam.
41 mm
neck diam.
47 mm
neck diam.
-
neck diam.
-
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)