Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 85,90 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 305,00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 555,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.110,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Xanthine sodium salt, suitable for cell culture, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤4% methanol
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
SMILES string
[Na].O=C1NC(=O)c2[nH]cnc2N1
InChI
1S/C5H4N4O2.Na.H/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4;;/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11);;
InChI key
JAZQMXVZANZJSO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a component in superoxide dismutase (SOD)-inhibitable ferricytochrome c reduction assay
- as a component in selection of chimeric Modified Vaccinia virus Ankara (MVA)
- as a substrate in the reaction mixture for xanthine oxidase assay
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for cell culture, ≥99% | description ≥99% | description BioUltra, ≥99% | description ≥99% |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| solubility 1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow | solubility dilute NaOH: soluble, clear to slightly hazy | solubility 1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to light yellow | solubility NaOH: freely soluble, NH4OH: freely soluble, 1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy |
| impurities ≤4% methanol | impurities ≤4% total solvent | impurities ≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xanthine sodium salt
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
STOT SE 2
Zielorgane
Eyes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?