Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 371,00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 662,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.400,00 |
Über diesen Artikel
€ 371,00
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
impurities
≤4% total solvent
solubility
dilute NaOH: soluble, clear to slightly hazy
SMILES string
[Na].O=C1NC(=O)c2[nH]cnc2N1
InChI
1S/C5H4N4O2.Na.H/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4;;/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11);;
InChI key
JAZQMXVZANZJSO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description BioUltra, ≥99% | description suitable for cell culture, ≥99% | description ≥99% |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| solubility dilute NaOH: soluble, clear to slightly hazy | solubility 1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to light yellow | solubility 1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow | solubility 1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, NH4OH: freely soluble, NaOH: freely soluble |
| impurities ≤4% total solvent | impurities ≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities ≤4% methanol | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xanthine sodium salt
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?