Merck
WH0084720M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIGO antibody produced in mouse
clone 2A4-1C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZp434M222, Anti-FLJ00135, Anti-MGC20536, Anti-MGC3079, Anti-phosphatidylinositol glycan, class O
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A4-1C3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PIGO(84720)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a protein that is involved in glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchor biosynthesis. The GPI-anchor is a glycolipid which contains three mannose molecules in its core backbone. The GPI-anchor is found on many blood cells and serves to anchor proteins to the cell surface. This protein is involved in the transfer of ethanolaminephosphate (EtNP) to the third mannose in GPI. At least two alternatively spliced transcripts encoding distinct isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
PIGO (AAH01030, 1 a.a. ~ 454 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDSGEWEVSNQHVLGVDHCGHKHGPHHPEMAKKLSQMDQVIQGLVERLENDTLLVVAGDHGMTTNGDHGGDSELEVSAALFLYSPTAVFPSTPPEEPEVIPQVSLVPTLALLLGLPIPFGNIGEVMAELFSGGEDSQPHSSALAQASALHLNAQQVSRFLHTYSAATQDLQAKELHQLQNLFSKASADYQWLLQSPKGAEATLPTVIAELQQFLRGARAMCIESWARFSLSFLLLHLLAAGIPVTTPGPFTVPWQAVSAWALMATQTFYSTGHQPVFPAIHWHAAFVGFPEGHGSCTWLPALLVGANTFASHLLFAVGCPLLLLWPFLCESQGLRKRQQPPGNEADARVRPEEEEEPLMEMRLRDAPQHFYAALLQLGLKYLFILGIQILACALAASILRRHLMVWKVFAPKFIFEAVGFIVSSVGLLLGIALVMRVDGAVSSWFRQLFLAQQR
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)