WH0058475M6
Monoclonal Anti-MS4A7 antibody produced in mouse
clone 2D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-4SPAN2, Anti-CD20L4, Anti-CFFM4, Anti-MGC22368, Anti-MS4A8, Anti-membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 7
Größe auswählen
€ 418,00
Größe auswählen
About This Item
€ 418,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MS4A7(58475)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MLLQSQTMGVSHSFTPKGITIPQREKPGHMYQNEDYLQNGLPTETTVLGTVQILCCLLISSLGAILVFAPYPSHFNPAISTTLMSGYPFLGALCFGITGSLSIISGKQSTKPFDLSSLTSNAVSSVTAGAGLFLLADSMVALRTASQHCGSEMDYLSSLPYSEYYYPIYEIKDCLLTSVSLTGVLVVMLIFTVLELLLAAYSSVFWWKQLYSNNPGSSFSSTQSQDHIQQVKKSSSRSWI
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)