Fortfahren mit
T0388
Tartrazin
Dye content ≥85 %, Powder
Synonym(e):
Säuregelb 23
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 198,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H9N4Na3O9S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
534.36
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-699-5
MDL number:
Colour Index Number:
19140
Beilstein/REAXYS Number:
69850
UNSPSC Code:
41116107
€ 47,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tartrazin, Dye content ≥85 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥85%
technique(s)
titration: suitable
color
orange
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, yellow to orange
density
2.12 at 20 °C
εmax
435-500 at 425-429 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=NN(c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C1N=Nc3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N4O9S2.3Na/c21-15-13(18-17-9-1-5-11(6-2-9)30(24,25)26)14(16(22)23)19-20(15)10-3-7-12(8-4-10)31(27,28)29;;;/h1-8,13H,(H,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K
General description
Tartrazin (Cl 19140), auch als Acid Yellow 23 bekannt, ist ein hydrophiler polyanionischer Farbstoff. Es ist ein Sulfonfarbstoff, der durch die Umsetzung von Sulfanilsäure mit 3-Carboxy-I-(4-sulfophenyl)-5-pyrazolon synthetisiert werden kann.
Application
Tartrazin kann als Referenzstandard bei der Bestimmung von Tartrazin in Lebensmittelproben mittels Ionenpaar-Flüssigchromatografie gekoppelt mit Photodiodenarray und einem Elektrospray-Massenspektrometriedetektor verwendet werden.
Die Anwendung von Tartrazin kommt beim Phloxin-Tartrazin-Verfahren für zelluläre Inklusionen wie Virusaggregate und Eosinophilgranulate vor. Es kann als Ersatz für Orange G in einer Variante von Mallory-Trichrom-Färbung und in einer Methylviolett-Tartrazin-Mischung zum Färben von Kryptosporiden in Kotproben und Schleimhautabstrichen verwendet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
033224908590935
Tartrazin analytical standard
Supelco
03322
Tartrazin
Atrazin analytical standard
Supelco
49085
Atrazin
Atrazin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
90935
Atrazin
description
Dye content ≥85 %
description
analytical standard
description
analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
orange
color
-
color
-
color
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, yellow to orange
solubility
-
solubility
-
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tartrazin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)