Merck
BR704520
BRAND® discharge tube for seripettor®
for 10 mL and 25 mL
Synonym(e):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
Größe auswählen
1 EA
€ 22,50
€ 22,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 22,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.01
€ 22,50
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 704520
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Sealing cap and EPDM-valve.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)