Merck
WH0057016M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AKR1B10 antibody produced in mouse
clone 1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-AKR1B11, Anti-AKR1B12, Anti-ALDRLn, Anti-ARL1, Anti-HIS, Anti-HSI, Anti-MGC14103, Anti-aldo-keto reductase family 1, member B10 (aldose reductase)
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AKR1B10(57016)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the aldo/keto reductase superfamily, which consists of more than 40 known enzymes and proteins. This member can efficiently reduce aliphatic and aromatic aldehydes, and it is less active on hexoses. It is highly expressed in adrenal gland, small intestine, and colon, and may play an important role in liver carcinogenesis. (provided by RefSeq)
Immunogen
AKR1B10 (NP_064695, 76 a.a. ~ 143 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VSKLWPTFFERPLVRKAFEKTLKDLKLSYLDVYLIHWPQGFKSGDDLFPKDDKGNAIGGKATFLDAWE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)