Fortfahren mit
SML3531
UPF-648
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(1S,2S)-2-(3,4-Dichlorobenzoyl)cyclopropanecarboxylic acid, (1S,2S)-2-[(3,4-Dichlorophenyl)carbonyl]cyclopropane-1-carboxylic acid, DBCC, UPF 648, UPF648
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8Cl2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.09
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)[C@@H]1[C@H](C1)C(C2=CC=C(C(Cl)=C2)Cl)=O
InChI
1S/C11H8Cl2O3/c12-8-2-1-5(3-9(8)13)10(14)6-4-7(6)11(15)16/h1-3,6-7H,4H2,(H,15,16)/t6-,7-/m0/s1
InChI key
ZBRKMOHDGFGXLN-BQBZGAKWSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent, active site-targeting kynurenine 3-monooxygenase (KMO; kynurenine 3-hydroxylase) inhibitor that protects against neurodegeneration in vivo.
UPF-648 is a potent, active site-targeting kynurenine 3-monooxygenase (KMO; kynurenine 3-hydroxylase) inhibitor (IC50 = 20 nM) that prevents productive binding of the substrate L-kynurenine by perturbing the local active-site structure. UPF-648 protects against neurodegeneration in a murine (30 mg/kg, i.p.) and a Drosophila (100 μM in maize media) model of Huntington′s disease by shifting kynurenine pathway metabolism towards enhanced neuroprotective kynurenic acid (KYNA) formation and away from the free radicals generator 3-hydroxykynurenine (3-HK) and the excitotoxic quinolinic acid (QUIN).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3706SML3136U111
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
H2O: 13 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)