Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 486,00 |
Über diesen Artikel
€ 486,00
material
orange high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, short neck
sterility
sterile
feature
cap vented, graduations
packaging
pack of 1, case of 2
manufacturer/tradename
Corning 3319
technique(s)
cell culture: suitable
surface area
3180 cm2
working volume
625-950 mL
suitability
suitable for (scale-up cell culture)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
- Ideal für das Hochskalieren von Zellkulturen
- Kulturkammern ergeben eine Zellausbeute im Bereich 107 bis 109
- Nützliche Alternative zur Verwendung mehrerer Roller- oder Spinnerflaschen.
- Große mechanische Festigkeit und strukturelle Integrität.
- 100 % leckgeprüft vor dem Versand
- Zertifiziert pyrogenfrei und durch Gammastrahlung sterilisiert, mit geringer Partikelkontamination dank moderner Herstellungsverfahren
- Anwenderfreundliche größere Öffnungen mit Schraubverschlüssen und belüfteten Kappen
- Große, 26 mm breite Einfüllstutzen für den direkten Zugang zum Kammerboden und damit mehr Optionen für die sterile Übertragung von Medien und Kulturen
Features and Benefits
- Zellwachstumsfläche von 3.180 cm2
- Zwei Einfüllstutzen mit einem Durchmesser von 26 mm ermöglichen einen direkten Zugang zum Boden der Kammer und bieten eine größere Flexibilität zum sterilen Abfüllen und Entleeren durch Gießen, Pipettieren oder Schlauchzuführung in einem vollständig geschlossenen System.
- Die standardmäßigen 33-mm-Schraubkappen sind mit einer direkt an der Kappe befestigten unbenetzbaren 0,2-μm-Membran ausgestattet, die einen Gasaustausch bei gleichzeitig minimiertem Kontaminationsrisiko ermöglicht.
- Es sind optionale 33-mm-Schraubkappen mit einem integral abgedichteten C-FLEX®-Schlauchsystem (USP-Klasse VI zertifiziert) erhältlich, um eine sterile Direktübertragung von Medien und Zellen zu ermöglichen.
- Polystyrol der USP-Klasse VI bietet ausgezeichnete optische Klarheit und mechanische Beständigkeit.
- Sterilisiert durch Gammastrahlung und zertifiziert pyrogenfrei
- 100 % leckgeprüft vor dem Versand
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 5 Chamber with Vent Caps, PS, TC-treated, w/ graduations, sterile, 2/cs | description Tissue Culture (TC)-treated surface, polystyrene, sterile, 5 Chamber with Vent Caps, graduations, orange high-density polyethylene cap, case of 8 | description Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, sterile, graduations, high-density polyethylene cap, case of 6 | description clear polystyrene, sterile, graduations, high-density polyethylene cap, case of 2 |
| binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type - |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 3319 | manufacturer/tradename Corning 3313 | manufacturer/tradename Corning 3271 | manufacturer/tradename Corning 3272 |
| material short neck, orange high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask | material rectangular bottom flask, orange high-density polyethylene cap, polystyrene , short neck | material clear polystyrene , high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, short neck | material high-density polyethylene cap, clear polystyrene |
| feature cap vented, graduations | feature cap vented, graduations | feature graduations, cap vented | feature cap vented, graduations |
| working volume 625-950 mL | working volume 625-950 mL | working volume 1250-1900 mL | working volume 5000-7600 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK®-Zellkulturkammern
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?