WH0054659M2
Monoclonal Anti-UGT1A3 antibody produced in mouse
clone 1C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A3, Anti-UGT1*3, Anti-UGT1C
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... UGT1A3(54659)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
KVLVVPIDGSHWLSMREVLRELHARGHQAVVLTPEVNMHIKEENFFTLTTYAISWTQDEFDRHVLGHTQLYFETEHFLKKFFRSMAMLNNMSLVYHRSCV
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable