WH0008312M1
Monoclonal Anti-AXIN1 antibody produced in mouse
clone 2B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-AXIN, Anti-MGC52315, Anti-axin 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AXIN1(8312)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
ISRHRRTGHGSSGTRKPQPHENSRPLSLEHPWAGPQLRTSVQPSHLFIQDPTMPPHPAPNPLTQLEEARRRLEEEEKRASRAPSKQRYVQEVMRRGRA
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable