SACE-64-5PK
CellASIC® Single Cell Isolation Chip
plate size 64 wells, well volume 1-2.5 μL, plate diam. × H 60 mm × 12.6 mm, cell capacity ~20 , single-cell yield
Synonym(e):
Microfluidic single cell isolation chip
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polydimethylsiloxane (PDMS) plate
polystyrene plate
Qualitätsniveau
Verpackung
pk of 5
Parameter
100-150 μL sample volume
cell capacity
~20 , single-cell yield
Küvettengröße
<50 μm
plate diam. × H
60 mm × 12.6 mm
Plattengröße
64 wells
Well-Durchm. × H
1.8 mm × 1 mm
Well-Volumen
1-2.5 μL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Whole genome amplification
Target cell isolation
Single Cell PCR
Rechtliche Hinweise
Empfehlung