Merck
WH0007980M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TFPI2 antibody produced in mouse
clone 3E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-PP5, Anti-TFPI2, Anti-tissue factor pathway inhibitor 2
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TFPI2(7980)
Immunogen
TFPI2 (AAH05330, 1 a.a. ~ 235 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDPARPLGLSILLLFLTEAALGDAAQEPTGNNAEICLLPLDYGPCRALLLRYYYDRYTQSCRQFLYGGCEGNANNFYTWEACDDACWRIEKVPKVCRLQVSVDDQCEGSTEKYFFNLSSMTCEKFFSGGCHRNRIENRFPDEATCMGFCAPKKIPSFCYSPKDEGLCSANVTRYYFNPRYRTCDAFTYTGCGGNDNNFVSREDCKRACAKALKKKKKMPKLRFASRIRKIRKKQF
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable