Merck
WH0007328M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UBE2H antibody produced in mouse
clone 3C4-1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-E220K, Anti-UBC8, Anti-UBCH, Anti-UBCH2, Anti-ubiquitin-conjugating enzyme E2H (UBC8 homolog, yeast)
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C4-1A2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UBE2H(7328)
Allgemeine Beschreibung
The modification of proteins with ubiquitin is an important cellular mechanism for targeting abnormal or short-lived proteins for degradation. Ubiquitination involves at least three classes of enzymes: ubiquitin-activating enzymes, or E1s, ubiquitin-conjugating enzymes, or E2s, and ubiquitin-protein ligases, or E3s. This gene encodes a member of the E2 ubiquitin-conjugating enzyme family. The encoded protein sequence is 100% identical to the mouse homolog and 98% identical to the frog and zebrafish homologs. Two alternatively spliced transcript variants have been found for this gene and they encode distinct isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
UBE2H (AAH06277, 1 a.a. ~ 183 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSPSPGKRRMDTDVVKLIESKHEVTILGGLNEFVVKFYGPQGTPYEGGVWKVRVDLPDKYPFKSPSIGFMNKIFHPNIDEASGTVCLDVINQTWTALYDLTNIFESFLPQLLAYPNPIDPLNGDAAAMYLHRPEEYKQKIKEYIQKYATEEALKEQEEGTGDSSSESSMSDFSEDEAQDMEL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)