WH0006773M1
Monoclonal Anti-STAT2 antibody produced in mouse
clone 5G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ISGF3, Anti-MGC59816, Anti-P113, Anti-STAT113, Anti-signal transducer and activator of transcription 2, 113kDa
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5G7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STAT2(6773)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
KAGLDLGPELESVLESTLEPVIEPTLCMVSQTVPEPDQGPVSQPVPEPDLPCDLRHLNTEPMEIFRNCVKIEEIMPNGDPLLAGQNTVDEVYVSRPSHFYTDGPLMPSDF
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable