WH0004591M1
Monoclonal Anti-TRIM37 antibody produced in mouse
clone 2D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-KIAA0898, Anti-MUL, Anti-POB1, Anti-TEF3, Anti-tripartite motif-containing 37
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRIM37(4591)
Immunogen
Sequence
GHLEGLQMTDLENNSETGELQPVLPEGASAAPEEGMSSDSDIECDTENEEQEEHTSVGGFHDSFMVMTQPPDEDTHSSFPDGEQIGPEDLSFNTDENSGR
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable