Merck
SAB1409346
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RERE antibody produced in mouse
clone 2F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ARG, ARP, ATN1L, DNB1, FLJ38775, KIAA0458
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 37.73 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RERE(473)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the atrophin family of arginine-glutamic acid (RE) dipeptide repeat-containing proteins. The encoded protein co-localizes with a transcription factor in the nucleus, and its overexpression triggers apoptosis. A similar protein in mouse associates with histone deacetylase and is thought to function as a transcriptional co-repressor during embryonic development. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
RERE (NP_036234.2, 85 a.a. ~ 193 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RYERTDTGEITSYITEDDVVYRPGDCVYIVCRRPNTPYFICSIQDFKLVHNSQACCRSPTPALCDPPACSLPVASQPPQHLSEAGRGPVGSKRDHLLMNVKWYYRQSEV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)