Merck
WH0004258M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MGST2 antibody produced in mouse
clone 1D11, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-FLJ27438, Anti-GST2, Anti-MGC14097, Anti-MGSTII, Anti-microsomal glutathione S-transferase 2
Größe auswählen
200 μL
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D11, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MGST2(4258)
Allgemeine Beschreibung
The MAPEG (Membrane Associated Proteins in Eicosanoid and Glutathione metabolism) family consists of six human proteins, several of which are involved in the production of leukotrienes and prostaglandin E, important mediators of inflammation. This gene encodes a protein which catalyzes the conjugation of leukotriene A4 and reduced glutathione to produce leukotriene C4. (provided by RefSeq)
Immunogen
MGST2 (AAH25416, 1 a.a. ~ 147 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAGNSILLAAVSILSACQQSYFALQVGKARLKYKVTPPAVTGSPEFERVFRAQQNCVEFYPIFIITLWMAGWYFNQVFATCLGLVYIYGRHLYFWGYSEAAKKRITGFRLSLGILALLTLLGALGIANSFLDEYLDLNIAKKLRRQF
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)