Merck
Z546828
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter
funnel capacity 4,000 mL, disc diam. 150 mm, porosity 25-50 μm
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Größe auswählen
1 EA
€ 1.180,00
€ 1.180,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.180,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 1.180,00
Check Cart for Availability
Materialien
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Scheibendurchm.
150 mm
Trichterkapazität
4,000 mL
Schaftdurchm.
32 mm
Porengröße
25-50 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)