WH0000218M8
Monoclonal Anti-ALDH3A1 antibody produced in mouse
clone 2G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ALDH3, Anti-ALDHIII, Anti-MGC10406, Anti-aldehyde dehydrogenase 3 family, memberA1
Größe auswählen
€ 492,00
Größe auswählen
About This Item
€ 492,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ALDH3A1(218)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSKISEAVKRARAAFSSGRTRPLQFRIQQLEALQRLIQEQEQELVGALAADLHKNEWNAYYEEVVYVLEEIEYMIQKLPEWAADEPVEKTPQTQQDELYIHSEPLGVVLVIGTWNYPFNLTIQPMVGAIAAGNAVVLKPSELSENMASLLATIIPQYLDKDLYPVINGGVPETTELLKERFDHILYTGSTGVGKIIMTAAAKHLTPVTLELGGKSPCYVDKNCDLDVACRRIAWGKFMNSGQTCVAPDYILCDPSIQNQIVEKLKKSLKEFYGEDAKKSRDYGRIISARHFQRVMGLIEGQKVAYGGTGDAATRYIAPTILTDGDPQSPVMQEEIFGPVLPIVCVRSLEEAIQFINQREKPLALYMFSSNDKVIKKMIAETSSGGVAANDVIVHITLHSLPFGGVGNSGMGSYHGKKSFETFSHRRSCLVRPLMNDGGLKVRYPPSPAKMTQH
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)