Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 149,00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 327,00 |
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 652,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Wortmannin aus Penicillium funiculosum, from Penicillium funiculosum, ≥98% (HPLC)
biological source
Penicillium funiculosum
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to yellow
solubility
H2O: unstable, acetonitrile: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC(=O)[C@@]1(C)C[C@@H](OC(C)=O)C3=C2C(=O)c4occ5C(=O)O[C@H](COC)[C@@]3(C)c45
InChI
1S/C23H24O8/c1-10(24)30-13-7-22(2)12(5-6-14(22)25)16-18(13)23(3)15(9-28-4)31-21(27)11-8-29-20(17(11)23)19(16)26/h8,12-13,15H,5-7,9H2,1-4H3/t12-,13+,15+,22-,23-/m0/s1
InChI key
QDLHCMPXEPAAMD-QAIWCSMKSA-N
Gene Information
human ... PIK3CD(5293), PIK3CG(5294), PIK3R1(5295)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description from Penicillium funiculosum, ≥98% (HPLC) | description from Penicillium funiculosum, ≥95% (HPLC) | description ≥98% (TLC), powder | description ≥98% (TLC), powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: unstable, acetonitrile: soluble | solubility - | solubility H2O: slightly soluble, methanol: water: soluble, polar organic solvents: soluble | solubility ethanol: soluble, H2O: soluble |
| color off-white to yellow | color - | color yellow | color white to off-white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wortmannin aus Penicillium funiculosum
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?