Fortfahren mit
U3635
Universal Antibody Dilution Buffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352107
€ 92,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
pH
7.3-7.5
Quality Segment
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Ready to use buffer for dilution of antibodies in all immunoassays. This buffer does not contain any mammalian proteins, phosphate, sodium azide or mercury preservatives and can be used for dilution of all antibodies, including peroxidase conjugates and antibodies to phosphoproteins. Not suitable for dilution of antibodies to S100 proteins.
Application
Universal Antibody Dilution Buffer has been used in immunoblotting.
For dilution of primary or secondary antibodies. The diluted antibodies can be stored at 2-8 °C for several weeks in this buffer.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U351068268T9285
description
-
description
-
description
BioUltra, 1 M in H2O
description
100X concentrate for Northern and Southern blotting
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
sample preparation
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
pH
7.3-7.5
pH
7.3-7.7
pH
9.5±0.5
pH
7.8-8.2 (1 × in water)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How are the Universal Antibody Dilution Buffers, Products U3635 and U3510, to be used?
    1 answer
    1. The dilution buffer can be used with either primary or secondary antibodies. It is "ready-to-use"; that is, the dilution buffer itself does not need to be further diluted before use.Dilute the antibody as recommended in the antibody manufacturer's protocol. Generally, antibodies that have been diluted with Product U3635/U3510 can be stored refrigerated at 2-8°C for several weeks.