The dilution buffer can be used with either primary or secondary antibodies. It is "ready-to-use"; that is, the dilution buffer itself does not need to be further diluted before use.Dilute the antibody as recommended in the antibody manufacturer's protocol. Generally, antibodies that have been diluted with Product U3635/U3510 can be stored refrigerated at 2-8°C for several weeks.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 93,80 |
Über diesen Artikel
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description 100X concentrate for Northern and Southern blotting | description for hematology and histology staining techniques |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) sample preparation | application(s) hematology |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| pH 7.3-7.7 | pH 7.3-7.5 | pH 7.8-8.2 (1 × in water) | pH 7.10-7.30 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How are the Universal Antibody Dilution Buffers, Products U3635 and U3510, to be used?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.