Fortfahren mit
TTR003
Elastic TISSUE-TROL Control Slides
human skin containing elastic fibers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 265,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
€ 265,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human skin (containing elastic fibers)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Histology slides with paraffin embedded section of human skin containing elastic fibers. Suitable for use with Elastic Stain Procedure No. HT25.
Other Notes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Elastic Stain Procedure No. HT25.
Legal Information
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TTR010TTR009TTR012
description
human skin containing elastic fibers
description
-
description
from human kidney
description
from human liver
biological source
human skin (containing elastic fibers)
biological source
human liver (tissue containing reticular fibers)
biological source
human kidney
biological source
human liver
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)