Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 263,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human liver
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Histology slides with paraffin embedded section of human liver tissue. Suitable for use with Trichrome Stain (Gomori) Procedure No. HT10 and Trichrome Stain (Masson) Procecure No. HT15.
Other Notes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Trichrome Stain (Masson) Procedure No. HT15.
Legal Information
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description from human liver | description human liver containing intracellular or extracellular iron | description from human kidney | description from mouse lung containing Candida albicans |
| biological source human liver | biological source human liver (containing intracellular or extracellular iron) | biological source human kidney | biological source mouse lung (containing Candida albicans) |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?