Größe auswählen
€ 867,00
€ 867,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
storage temp.
2-8°C
Quality Level
1 of 4
Dieser Artikel | FLAGIPT1 | F2426 | A2220 |
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
General description
Application
Sutitable for mass spectrometry analysis and western blotting.
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Legal Information
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
The FLAG® HA tandem epitope system consists of small epitopes tags that are not eukaryotic derived. These features minimize interference with protein functions and provide superior specificity.
Verwandter Inhalt
Interaktionsreagenzien für Protein und Nukleinsäure und Ressourcen für die Untersuchung von Protein-RNA-, Protein-DNA- und Protein-Protein-Interaktionen und damit verbundene Anwendungen.
Proteinexpressionstechnologien für verschiedene Expressionssysteme zur Unterstützung von Forschung und der Herstellung von Arzneimitteln und Impfstoffen.
Proteinaufreinigungsverfahren, Reagenzien und Protokolle zur Aufreinigung rekombinanter Proteine unter Anwendung von Methoden wie Ionenaustausch, Größenausschluss und Proteinaffinitätschromatographie.
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.