Fortfahren mit
A2095
Monoklonale Anti-HA−Agarose in Maus hergestellte Antikörper
clone HA-7, purified immunoglobulin, PBS suspension
Synonym(e):
Monoklonaler ANTI-HA-Antikörper, Anti-HA, Anti-Influenza-Hämagglutinin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 436,00
5 x 1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.910,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.56
MDL number:
Conjugate:
agarose conjugate
Clone:
HA-7, monoclonal
Application:
Citations:
621
€ 436,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
agarose conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HA-7, monoclonal
form
PBS suspension
isotype
IgG1
capacity
20-50 nmol/mL elution capacity (HA-tagged fusion protein), 30-50 nmol/mL binding capacity (HA-tagged fusion protein)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Das HA-Tag ist ein 9 Aminosäuren langes Tag mit der Sequenz YPYDVPDYA (N-Tyr-Pro-Tyr-Asp-Val-Pro-Asp-Tyr-Ala-C), das aus dem Hämagglutinin(HA)-Protein von den Aminosäureresten 98–106 in der HA-Sequenz gewonnen wird. Das HA-Tag umfasst einen großen Anteil geladener Aminosäurereste, wodurch das HA-Tag wahrscheinlich eine starke Antikörper-Erkennungsstelle bildet. Das monoklonale Anti-HA-Agarosekonjugat erkennt sowohl native als auch denaturierte/reduzierte Formen von HA-markierten Proteinen. Dieses Produkt weist eine Reaktivität mit N- oder C-terminal HA-markierten Fusionsproteinen auf, die in E. coli oder in Säugetierzellen exprimiert werden.
Immunogen
An KLH konjugiertes synthetisches Peptid, das einem Fragment des Hämagglutinins (HA) des menschlichen Grippevirus, genannt HA-Tag, entspricht.
Application
Zur Verwendung in Immunpräzipitations-Assays und bei der Immunaffinitätsaufreinigung von HA-markierten Fusionsproteinen geeignet.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper erkennt native sowie durch Denaturierung reduzierte Formen des HA-getaggten Proteins und reagiert mit am N- oder C-Endpunkt HA-getaggten Fusionsproteinen, die in E. coli oder in Säugetierzellen exprimiert werden.
Physical form
Suspension in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, mit 15 mM Natriumazid
Preparation Note
Hergestellt unter Verwendung von Bromcyan-aktivierter Agarose. Die spezifische Antikörperkonzentration beträgt 2,0–2,4 mg/ml gesetztes Harz.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H3663A5477H9658
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
agarose conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
unconjugated
clone
HA-7, monoclonal
clone
HA-7, monoclonal
clone
HA-7, monoclonal
clone
HA-7, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
ascites fluid
form
PBS suspension
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the isotype and light chain for Monoclonal Anti-HA antibody clone HA-7 produced in mouse?
    1 answer
    1. Monoclonal Anti-HA antibody clone HA-7 is mouse IgG1, kappa light chain.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.