Merck
TMO3110-0160
Nalgene® high-speed centrifuge tubes
round bottom natural polypropylene copolymer, volume 16 mL, without cap, non-sterile, case of 100 ea
Synonym(e):
Nalgene tubes, round bottom tubes
Größe auswählen
100 EACH
€ 659,00
€ 659,00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EACH
€ 659,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.11
€ 659,00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Materialien
round bottom natural polypropylene copolymer
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
case of 100 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 3110-0160
Volumen
16 mL
Allgemeine Beschreibung
Improve rotor fit and performance using Thermo Scientific Nalgene High-Speed Round-Bottom PPCO Centrifuge Tubes, featuring uniform wall thickness and diameter. Tubes have excellent chemical resistance.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)