Merck
TMO2322-0020
Nalgene® rectangular carboy
polycarbonate, volume 9 L, case of 6 ea
Synonym(e):
carboy with spigot, media storage bottle
Größe auswählen
6 EACH
€ 2.020,00
€ 2.020,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EACH
€ 2.020,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.35
€ 2.020,00
Check Cart for Availability
Materialien
polycarbonate
polypropylene screw closure
rectangular
Verpackung
case of 6 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 2322-0020
Volumen
9 L
9000 mL
Allgemeine Beschreibung
Eingeprägte Graduierung in L und gal.ausgeformt. Tragegriff aus Edelstahl zwischen dem Hals befestigt. HDPE mit weißem Schraubverschluß. Öffnung (100mm)
Größe L 318xB 219xH 381
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)