Fortfahren mit
T9524
1-Tricosanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H48O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.63
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
221-527-4
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C23H48O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24/h24H,2-23H2,1H3
InChI key
FPLNRAYTBIFSFW-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T6543673000234494
description
-
description
≥99% (capillary GC)
description
A cell-permeable triazine based compound that inhibits Ca2+-dependent fusion of lysosomes with the plasma membrane and the release of lysosomal content, without affecting enlargeosomes or other membrane-bound organelles.
description
98%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)