Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 276,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
CMC
0.018 mM
transition temp
cloud point 94.3 °C
solubility
water: miscible
SMILES string
[H]C([H])=O.OCCO.CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O.C2H6O2.CH2O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11;3-1-2-4;1-2/h6-9,15H,10H2,1-5H3;3-4H,1-2H2;1H2
InChI key
GWJOFBXSBDVUMH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description nonionic surfactant | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description technical grade | description laboratory grade |
| CMC 0.018 mM | CMC 0.018 mM | CMC - | CMC 0.2 mM (20-25°C) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: miscible | solubility - | solubility - | solubility - |
| transition temp cloud point 94.3 °C | transition temp cloud point 94.3 °C | transition temp - | transition temp pour point ~−9 °C, cloud point 23 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tyloxapol
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?