Fortfahren mit
1704003
USP
Tyloxapol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenolpolymer mit Formaldehyd und Oxiran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
3 x 200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 426,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 426,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tyloxapol
manufacturer/tradename
USP
CMC
0.018 mM
transition temp
cloud point 94.3 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H]C([H])=O.OCCO.CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O.C2H6O2.CH2O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11;3-1-2-4;1-2/h6-9,15H,10H2,1-5H3;3-4H,1-2H2;1H2
InChI key
GWJOFBXSBDVUMH-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein nichtionisches, flüssiges Polymer des Typs Alkylarylpolyetheralkohol. Wird als Tensid eingesetzt.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Tyloxapol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T03071025602T8761
Tyloxapol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1704003
Tyloxapol
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
CMC
0.018 mM
CMC
0.018 mM
CMC
-
CMC
0.018 mM
transition temp
cloud point 94.3 °C
transition temp
cloud point 94.3 °C
transition temp
-
transition temp
cloud point 94.3 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tyloxapol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)