Fortfahren mit
T6632
Thymidinphosphorylase, rekombinant aus E. coli
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥900 units/mL, 0.2 μm filtered
Synonym(e):
Thymidin:Orthophosphatdesoxy-D-ribosyltransferase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.480,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
≥900 units/mL
€ 1.480,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0006
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
buffered aqueous solution
concentration
≥900 units/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Escherichia coli K12 ... deoA(948901)
General description
Thymidine phosphorylase inhibits vascular smooth muscle cell proliferation.
Application
Thymidine phosphorylase has been used in a study to evaluate biomarkers for advanced breast cancer patients treated with capecitabine-based first-line chemotherapy. Thymidine phosphorylase has also been used in a study to investigate implications for the clinical efficacy of nucleoside analogues.
Biochem/physiol Actions
Ein Enzym, das die reversible Umwandlung von Thymidin zu Thymin katalysiert. Thymidinphosphorylase ist Teil des Pyrimidinnukleosid-Salvage-Pathways.
Ein Enzym, das die reversible Umwandlung von Thymidin zu Thymin katalysiert. Thymidinphosphorylase ist Teil des Pyrimidinnukleosid-Salvage-Pathways. Dieser Weg ermöglicht das Wiederverwenden von Pyrimidinbasen für die Nukleotidbiosynthese, während die Pentose-1-phosphate zu Zwischenprodukten des Pentosephosphatwegs und der -glycolyse umgewandelt werden. Die E. coli-Thymidinphosphorylase hat 40 % Sequenzhomologie mit der menschlichen Sequenz, die identisch zu dem angiogenen Mittel Platelet-derived Endothelial Growth Factor ist. Das aufgereinigte E. coli-Enzym stimuliert das Wachstum von Blutgefäßen in Hühner-Chorioallantoismembran-Assays.
Physical form
Solution in 0.5 M potassium phosphate containing 2 mM uracil, 0.02% sodium azide and bovine serum albumin
Preparation Note
Cloned from E. coli and produced in overexpressing E. coli
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole each of thymidine and phosphate to thymine and 2-deoxyribose 1-phosphate per min at pH 7.4 at 25°C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2807SRE0006N2415
description
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥900 units/mL, 0.2 μm filtered
description
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥500 units/mL
description
recombinant, expressed in E. coli, Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, buffered aqueous solution, ≥500 units/mL
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥10 units/mg protein
Gene Information
Escherichia coli K12 ... deoA(948901)
Gene Information
Escherichia coli K12 ... deoA(948901)
Gene Information
Escherichia coli ... deoA(948901)
Gene Information
Escherichia coli ... deoD(945654)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
concentration
≥900 units/mL
concentration
≥500 units/mL
concentration
≥500 units/mL
concentration
-
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
sterility
0.2 μm filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)