Fortfahren mit
T3830
Triciribine hydrate
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
API-2, Akt/PKB Signaling Inhibitor-2, Inhibitor V, NSC 154020, TCN, VD-0002
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 875,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16N6O4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.30 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 264,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
tan
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cn1nc(N)c2cn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c4ncnc1c24
InChI
1S/C13H16N6O4.H2O/c1-18-11-7-5(10(14)17-18)2-19(12(7)16-4-15-11)13-9(22)8(21)6(3-20)23-13;/h2,4,6,8-9,13,20-22H,3H2,1H3,(H2,14,17);1H2/t6-,8-,9-,13-;/m1./s1
InChI key
SPGRLWCWHWRPHX-DOKXERMVSA-N
Gene Information
human ... AKT1(207)
mouse ... AKT1(11651)
rat ... AKT1(24185)
Application
Triciribine hydrate has been used to study the effect of diethyldithiocarbamate (DDC) on matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) in hepatic stellate cells1. It has also been used to analyze ADAM 10 activation by (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) in N2a cells overexpressing Swedish mutant APP (SweAPP N2a cells)2.
Biochem/physiol Actions
Triciribine is a highly selective Akt/PKB inhibitor, that selectively inhibits the cellular phosphorylation/activation of Akt1/2/3.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKB/Akt page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Triciribine hydrate is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 10 mg/ml.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
124038565851124033
description
≥97% (HPLC)
description
InSolution, ≥95%
description
The SHP1/2 PTPase Inhibitor, NSC-87877, also referenced under CAS 56932-43-5, controls the biological activity of SHP1/2 PTPase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
-
form
powder
form
liquid
form
solid
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
color
tan
color
-
color
red-brown
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)