Merck
T2015
Sigma-Aldrich
Talk
Synonym(e):
hydratisiertes Magnesiumsilikat
About This Item
Lineare Formel:
3MgO·4SiO2·H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
SMILES String
O.O=[Mg].O=[Mg].O=[Mg].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O
InChI
1S/3Mg.4O2Si.H2O.3O/c;;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;;1H2;;;
InChIKey
FPAFDBFIGPHWGO-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)