SRP6215
Enterokinase human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Enteropeptidase, Serine protease 7, transmembrane protease serine 15
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in CHO cells
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
97.5 kDa
Verpackung
pkg of 10 and 50 μg
Verunreinigungen
<2 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ENTK(5651)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg