While Enterokinase is a Trypsin-like serine protease, this product has not been tested using Tosyl-GPR-AMC as a substrate. Unfortunately, a brief search of the literature does not offer any additional information. Activity on this substrate cannot be confirmed based on available information. For additional information on the product and recommended usage, refer to the user protocol:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/177/798/tb150.pdf
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 U | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 264,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
bovine
Recombinant:
expressed in E. coli
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
bovine
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
suitability
suitable for enzyme test
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinante Enterokinase (rEK) ist ein hochgradig aufgereinigtes Präparat der katalytischen Untereinheit der Rinder-Enterokinase, einer Serinprotease, die die gleiche Spaltstelle erkennt wie das native Enzym (AspAspAspAspLys↓) und eine ähnliche enzymatische Aktivität aufweist. Dieses Enzym wird in E. coli hergestellt und gereinigt, um die höchste verfügbare Aktivität zu erzielen, und ist für die spezifische Spaltung entsprechender Fusionsproteine geeignet. Wird als Lösung in 50 % Glycerin geliefert. EC 3.4.21.9, Molekulargewicht 26.300.
Other Notes
•50 ERekombinante Enterokinase
•2 ml1X rEK-Verdünnungs-/Lagerungspuffer
•1 ml10X rEK-Spaltpuffer
•10 µgSpaltkontrollprotein
•2 ml1X rEK-Verdünnungs-/Lagerungspuffer
•1 ml10X rEK-Spaltpuffer
•10 µgSpaltkontrollprotein
Collins-Racie, L.A. et al. 1995. Bio/Technology 13, 982.
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die bei 23 °C in einem Puffer, der 20 mM Tris-HCl, pH 7,4, 50 mM NaCl und 2 mM CaCl₂ enthält, in 16 Stunden 50 µg Fusionsproteine spaltet.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Cette enterokinase a t-elle une activité sur substrat Tosyl-GPR-AMC? Does this enterokinase exhibit activity on the Tosyl-GPR-AMC substrate?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hello, Since this is a recombinant product, what type of tag is attached to it. Thank you, Best regards, Shahidul
1 answer-
This product does not contain fusion Tags.