Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 353,00 |
Über diesen Artikel
€ 353,00
biological source
human
recombinant
expressed in CHO cells
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
108.7 kDa
packaging
pkg of 50 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white to off-white
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TMPRSS15(5651)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in CHO cells, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC), suitable for cell culture | description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture | description recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture | description recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture |
| Gene Information human ... TMPRSS15(5651) | Gene Information human ... MDK(4192) | Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information human ... IL12A(3592) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥90% (HPLC), ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in CHO cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in CHO cells | recombinant expressed in CHO cells |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-52-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?