Wichtige Dokumente
SRP5224
PAD2, GST tagged from mouse
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
PADI2, mKIAA0994
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
~99 kDa
NCBI-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
cell analysis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
mouse ... Padi2(18600)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable